Learn More
Acide cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaénoïque, > 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11471331 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471331 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11471331 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215909780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00€
    213.15€ / 100mg
    Économisez 31.85€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 6217-54-5
Formule moléculaire C22H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 328.496
Numéro MDL MFCD00065722
Clé InChI MBMBGCFOFBJSGT-OBOJEMQYSA-N
CID PubChem 57417355
Nom IUPAC Acide (4E,7E,10E,13E,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaénoïque
SMILES CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic Acid
Couleur Incolore
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
Quantité 100 mg
Synonyme cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid, 4,7,10,13,16,19-cis-docosahexaenoic acid, cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-docosahexaenoic acid, 4z-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid
Poids de la formule 328.5
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Not Available
Forme physique Liquide