Learn More
Acide cis-4-aminocyclohexanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7030038
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11406460
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27567.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3685-23-2 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3685-23-2
Formule moléculaire C7H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 143.186
Numéro MDL MFCD00191730
Clé InChI DRNGLYHKYPNTEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-4-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-4-aminocyclohexane carboxylic acid, cis-4-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-aminocyclohexanecarboxylicacid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-amino-, trans, trans-4-aminocyclohexane carboxylic acid, 1s,4s-4-aminocyclohexanecarboxylic acid
CID PubChem 171560
Nom IUPAC acide4-aminocyclohéxane-1-carboxylique
SMILES C1CC(CCC1C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Point de fusion 299°C to 301°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 143.19
Pourcentage de pureté 97%