Learn More
cis-4-hydroxy-D-proline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7030097
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15473737
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27633.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2584-71-6
Formule moléculaire C5H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 131.13
Numéro MDL MFCD00005252
Clé InChI PMMYEEVYMWASQN-QWWZWVQMSA-N
Synonyme cis-4-hydroxy-d-proline, h-d-cis-hyp-oh, 2r,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, d-cis-hydroxyproline, d-allo-hydroxyproline, d-proline, 4-hydroxy-, 4r, 4r-4-hydroxy-d-proline, d-cis-4-hydroxyproline, cis-4-hydroxy-d-prolin, 2r,4r-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid
CID PubChem 440014
ChEBI CHEBI:16231
Nom IUPAC (2R,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES O[C@H]1CN[C@H](C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-4-Hydroxy-D-proline
Point de fusion 243°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 131.13
Pourcentage de pureté ≥98%