Learn More
Thermo Scientific Chemicals cis-4-hydroxy-D-proline, 99 %
Code produit. 10694092 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
250mg
Code produit. 10694092
Marque: Thermo Scientific Chemicals 204910010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2584-71-6 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2584-71-6
Formule moléculaire C5H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 131.13
Numéro MDL MFCD00005252
Clé InChI PMMYEEVYMWASQN-QWWZWVQMSA-N
Synonyme cis-4-hydroxy-d-proline, h-d-cis-hyp-oh, 2r,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, d-cis-hydroxyproline, d-allo-hydroxyproline, d-proline, 4-hydroxy-, 4r, 4r-4-hydroxy-d-proline, d-cis-4-hydroxyproline, cis-4-hydroxy-d-prolin, 2r,4r-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid
CID PubChem 440014
ChEBI CHEBI:16231
Nom IUPAC acide (2R,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylique
SMILES O[C@H]1CN[C@H](C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-4-Hydroxy-D-proline
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 22, I, 546
Rotation spécifique +56° to +60° (24°C, 589nm) (c=2, water)
Merck Index 10, 4762
Conditions de rotation spécifiques +58° (24°C c=2,water)
Quantité 1 g
Poids de la formule 131.13
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre