Learn More
Acide cis-4-isopropylcyclohexanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15407616
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15407616
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62594.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7084-93-7 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7084-93-7
Formule moléculaire C10H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.25
Numéro MDL MFCD04004145,MFCD01734696,MFCD19706019
Clé InChI YRQKWRUZZCBSIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-4-isopropylcyclohexanecarboxylic acid, trans-4-isopropylcyclohexane carboxylic acid, 4-isopropylcyclohexanecarboxylic acid, hexahydrocumic acid, isopropyl-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-isopropylcyclohexanecarboxylic acid, p-isopropylhexahydrobenzoic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1-methylethyl, cyclohexanecarboxylic acid, 4-isopropyl, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1-methylethyl-, trans
CID PubChem 81526
Nom IUPAC 4-(propan-2-yl)cyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES CC(C)C1CCC(CC1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 170.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide