Learn More
cis-5-Norbornène-endo-2,3-acide dicarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15450178
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15450178
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53403.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3853-88-1
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.175
Numéro MDL MFCD00003735
Clé InChI NIDNOXCRFUCAKQ-ZUMNNYEFSA-N
Synonyme cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic acid
CID PubChem 122176685
Nom IUPAC (2S,3R,4S)-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-acide dicarboxylique
SMILES C1C2C=CC1C(C2C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic acid
Point de fusion 175°C (decomposition)
Quantité 25 g
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté 98%