Learn More
cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic Acid, TRC
Code produit 30012203
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30012203 100 mg 100mg
30012651 25 mg 25mg
30007337 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012203 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD494510100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28874-58-0
Formule moléculaire C22 H36 O2
Poids moléculaire (g/mol) 332.52
Synonyme 7Z,10Z,13Z,16Z-Docosatetraenoic Acid, δ7,10,13,16-Docosatetraenoic Acid
Nom IUPAC (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoic acid
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Poids de la formule 332.2715