Learn More
Acide cis-8,11,14-Eicosatrienoïque, TRC
Code produit 30009105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009105 100 mg 100mg
17977154 10 mg 10mg
17988314 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009105 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE477930100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1783-84-2
Formule moléculaire C20 H34 O2
Poids moléculaire (g/mol) 306.48
Synonyme 8,11,14-Eicosatrienoic acid, (Z,Z,Z)- (8CI), (8Z,11Z,14Z)-8,11,14-Eicosatrienoic acid, (Z,Z,Z)-8,11,14-Eicosatrienoic acid, 8,11,14-Eicosatrienoic acid, 8,11,14-all-cis-Eicosatrienoic acid, 8Z,11Z,14Z-Eicosatrienoic acid, Bishomo-γ-linolenic acid, DGLA, Dihomo-γ-linolenic acid, Diroleuton, Ro 12-1989, all-cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid, cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid, cis-8,cis-11,cis-14-Eicosatrienoic acid, γ-Homolinolenic acid
Nom IUPAC (8Z,11Z,14Z)-icosa-8,11,14-acide triénoïque
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau all-cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13H,2-5,8,11,14-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-
Poids de la formule 306.2559