Learn More
Acide cis-aconitique, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11438626
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11438626
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16010.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 585-84-2 | C6H6O6 | 174.11 g/mol
cis-Aconitic acid is used as an intermediate in the production of substances pharmaceuticals. It is widely used in chemical research and as reagent. It acts as a cis-isomer of aconitic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide CIS-aconitique est utilisé comme intermédiaire dans la production de substances pharmaceutiques. Il est largement utilisé dans la recherche chimique et comme réactif. Il agit comme un isomère cis de l’acide aconitique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, et le chloroforme. Légèrement soluble dans l’éther.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 585-84-2
Formule moléculaire C6H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 174.11
Numéro MDL MFCD00063184
Clé InChI GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
Synonyme cis-aconitic acid, cis-aconitate, achilleic acid, citridinic acid, equisetic acid, pyrocitric acid, achilleaic acid, citridic acid, cis-aconic acid, aconitic acid
CID PubChem 643757
ChEBI CHEBI:32805
SMILES OC(=O)C\C(=C/C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-Aconitic Acid
Point de fusion 115°C to 120°C
Plage de pourcentage du dosage tech. 90%
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol. Slightly soluble in ether.
Nom IUPAC Acide (Z)-prop-1-ène-1,2,3-tricarboxylique
Poids de la formule 174.11
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique