Learn More
cis-Carbamazépine-10,11-dihydro-10,11-dihydroxyde 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325578 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325578 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10968520AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
CAS 58955-94-5
Noms d’analytes ou de composants cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15H14N2O3
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2[C@H](O)[C@H](O)c3ccccc13
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 270.28
Quantité 1 mL