Learn More
cis-Dicyclohexano-18-crown-6, 98 %, mélange d’isomères syn-cis et anti-cis, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10420721 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10420721 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10043500 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10420721 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 277520025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16069-36-6 | C20H36O6 | 372.5 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16069-36-6
Formule moléculaire C20H36O6
Poids moléculaire (g/mol) 372.5
Numéro MDL MFCD00005099
Clé InChI BBGKDYHZQOSNMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexyl-18-crown-6, cis-dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexo-18-crown-6, perhydrodibenzo-18-crown-6, dch-18-crown-6, icosahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dicyclohexyl-18-crown-6 ether, dicyclohexyl 18-crown-6, ccris 3612
CID PubChem 85955
SMILES C1CCC2C(C1)OCCOCCOC3CCCCC3OCCOCCO2
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-Dicyclohexano-18-crown-6
Note relative au nom 98%
Point de fusion 47°C to 53°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 181°C to 183°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 g
Fieser 04,142; 05,207; 06,174; 09,126; 12,147; 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chloroform and acetone
Poids de la formule 372.5
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin