Learn More
cis-thiothixène, 1 mg/ml dans du méthanol, Lipomed
Description
cis-thiothixène, 1 mg/ml dans du méthanol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thiothixene |
| CAS | 3313-26-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Thiothixene |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C23 H29 N3 O2 S2 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Synonyme | 9 H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (9 Z)-, 9 H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)-, Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)- (8 CI), Thiothixene, Tiotixene, cis-Thiothixene |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3\C(=C\CCN4CCN(C)CC4)\c2c1 |
| Nom IUPAC | (9 Z)-N,N-diméthyl-9-[3-(4-méthylpipérazin-1-yl)propylidène]thioxanthène-2-sulfonamide |
| Afficher plus |