Learn More
cis-thiothixène, Lipomed
Code produit 30459705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459705 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459705 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMTHT1890FB100
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
cis-thiothixène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiothixene
CAS 3313-26-6
Noms d’analytes ou de composants Thiothixene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C23 H29 N3 O2 S2
Synonyme 9 H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (9 Z)-, 9 H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)-, Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)- (8 CI), Thiothixene, Tiotixene, cis-Thiothixene
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3\C(=C\CCN4CCN(C)CC4)\c2c1
Nom IUPAC (9 Z)-N,N-diméthyl-9-[3-(4-méthylpipérazin-1-yl)propylidène]thioxanthène-2-sulfonamide
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 443.63
Quantité 100 mg
Poids de la formule 443,1701 g/mol