Learn More
Bromhydrate de citalopram Lipomed
Code produit 30458169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458169 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458169 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMCTL1065HB50
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Bromhydrate de citalopram
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Citalopram Hydrobromide
CAS 59729-32-7
Noms d’analytes ou de composants Citalopram Hydrobromide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H21 F N2 O . Br H
Synonyme Citalopram Hydrobromide, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrobromide (1:1), 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, monohydrobromide (9 CI), (±)-Citalopram hydrobromide, Apertia, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Nom IUPAC 1-[3-(diméthylamino)propyl]-1-(4-fluorophényl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;bromhydrate
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 405.3
Quantité 50 mg
Poids de la formule 404,09 g/mol