Learn More
Citraconic acid, MedChemExpress
Code produit 16427507
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16427507 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16427507 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY113298
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Citraconic acid belongs to the class of organic compounds known as methyl-branched fatty acids.
Citraconic acid belongs to the class of organic compounds known as methyl-branched fatty acids.
Spécification
Nom chimique ou matériau Citraconic acid
CAS 498-23-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H6O4
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (768.64 mM)
SMILES O=C(O)/C(C)=C\C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 130.1
Poids de la formule 130.1
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism