Learn More
Citral 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326623 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326623 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA11668510AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Citral
CAS 5392-40-5
Noms d’analytes ou de composants Citral
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H16 O
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-al, 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Citral, Citral PQ Extra, Lemarome N, Lemsyn GB, NSC 6170
Formule InChI InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b10-7+
SMILES CC(=CCC\C(=C\C=O)\C)C
Nom IUPAC (2E)-3,7-diméthylocta-2,6-diénal
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 152.23
Quantité 1 mL
Poids de la formule 152,1201 g/mol