Learn More
Acide citrique, 99,5 à 100,5 % (à base de substance anhydre), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit 15662880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1kg
2,5kg
25kg
6 x 1 kg
6 x 2,5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
25kg
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15662880 100 g 100g
15672880 1kg 1kg
15682880 2,5kg 2.50kg
15602890 6 x 1 kg 6 pièces
15612890 6 x 2,5 kg 6 pièces
15692880 25kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15662880 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 27109100G
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Conforme aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., USP, E330, anhydre, 99,5-100,5 % (à base de substance anhydre)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-92-9
Formule moléculaire C6H8O7
Poids moléculaire (g/mol) 192.12
Numéro MDL MFCD00011669
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
CID PubChem 311
ChEBI CHEBI:30769
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Citric Acid
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Formule linéaire HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 782061
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau, 383 g/L à 25°C, hydrosoluble dans l’éther diéthylique, hydrosoluble dans l’alcool
Poids de la formule 192.12g/mol
Pourcentage de pureté 99.5 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Quantité 100 g
Limite d’explosion 8 % (65°F)
Forme physique Anhydre
Résidus après l’allumage ≤ 0,05 % (sous forme de SO4)
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Citric acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid