Learn More
Acide citrique, 99,5 à 100,5 % (à base de substance anhydre), Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15672880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1kg
2,5kg
25kg
6 x 1 kg
6 x 2,5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
25kg
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15672880 1kg 1kg
15662880 100 g 100g
15682880 2,5kg 2.50kg
15602890 6 x 1 kg 6 pièces
15612890 6 x 2,5 kg 6 pièces
15692880 25kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15672880 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 271091KG
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Conforme aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., USP, E330, anhydre, 99,5-100,5 % (à base de substance anhydre)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-92-9
Formule moléculaire C6H8O7
Poids moléculaire (g/mol) 192.12
Numéro MDL MFCD00011669
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
CID PubChem 311
ChEBI CHEBI:30769
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric Acid
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur.BP, USP
Quantité 1kg
Limite d’explosion 8 % (65 °F)
Forme physique Anhydre
Résidus après l’allumage ≤ 0,05 % (sous forme de SO4)
Formule linéaire HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 782061
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau, 383 g/L à 25 °C, hydrosoluble dans l’éther diéthylique, hydrosoluble dans l’alcool
Poids de la formule 192,12g/mol
Pourcentage de pureté 99,5 à 100,5 % (basé sur une substance anhydre)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid