Learn More
Acide citrique, 99,5 à 100,5 % (à base de substance anhydre), Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Citric Acid |
| Note relative au nom | Répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur.BP, USP |
| Formule linéaire | HOC(COOH)(CH2COOH)2 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 782061 |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau, 383 g/L à 25 °C, hydrosoluble dans l’éther diéthylique, hydrosoluble dans l’alcool |
| Poids de la formule | 192,12g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99,5 à 100,5 % (basé sur une substance anhydre) |
| Quantité | 25kg |
| Limite d’explosion | 8 % (65 °F) |
| Afficher plus |