Learn More
Acide citrique, 99,6 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10177800 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10177800 500 g 500g
10454131 2kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10177800 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423565000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.10€
    41.65€ / 500g
    Économisez 6.45€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-92-9
Formule moléculaire C6H8O7
Poids moléculaire (g/mol) 192.12
Numéro MDL MFCD00011669
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
CID PubChem 311
ChEBI CHEBI:30769
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid
Point de fusion 153,0°C
Quantité 500 g
Point d’éclair 100°C
Formule linéaire HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Informations sur la solubilité Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether, badly soluble in diethyl ether, insoluble in benzene and chloroform
Poids de la formule 192.13
Pourcentage de pureté 99.6%
Qualité Réactif ACS
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric acid anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver et toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.