Learn More
Acide citrique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250g
1000g
5000g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488573 1000g 1000g
11498573 250g 250g
11408583 5000g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488573 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10395.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.44€
    53.65€ / 1000g
    Économisez 9.79€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
L’acide citrique est l’acide organique et l’agent de contrôle du pH les plus couramment utilisés dans les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les applications techniques. Utilisé dans les préparations pharmaceutiques, en particulier dans les comprimés effervescents. Il est utilisé comme fumigant.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide citrique est l’acide organique et l’agent de contrôle du pH les plus couramment utilisés dans les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les applications techniques. Utilisé dans les préparations pharmaceutiques, en particulier dans les comprimés effervescents. Il est utilisé comme fumigant.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther, le diméthylsufuxide et l’éthylacétate.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les alcalis, les bases, les nitrates métalliques et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-92-9
Formule moléculaire C6H8O7
Poids moléculaire (g/mol) 192.12
Numéro MDL MFCD00011669
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
CID PubChem 311
ChEBI CHEBI:30769
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid
pH 1,6
Point de fusion 153°C à 154°C
Densité 1,665
Quantité 1000g
Odeur Inodore
Beilstein 782061
Merck Index 14,2326
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,ether,dimethylsufoxide and ethylacetate.
Poids de la formule 192.13
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid