Learn More
Acide citrique, anhydre, 99,5 à 100,5 % (base sèche), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15885108 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15885108 500 g Flacon en plastique 500g
15835268 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15885108 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J13729.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.123 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-92-9
Formule moléculaire C6H8O7
Poids moléculaire (g/mol) 192.123
Numéro MDL MFCD00011669
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
CID PubChem 311
ChEBI CHEBI:30769
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric Acid Anhydrous
Point de fusion 153°C à 154°C
Densité 1,665
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Gravité spécifique 1,665
Beilstein 782061
Poids de la formule 192.12