Learn More
Acide citrique, anhydre, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10094003 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1kg
5kg
25kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10094003 25kg Tambour en fibre 25kg
10020760 1kg Bouteille en plastique 1kg
10338903 5kg Bouteille en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10094003 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110450250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-92-9
Formule moléculaire C6H8O7
Poids moléculaire (g/mol) 192.12
Numéro MDL MFCD00011669
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
CID PubChem 311
ChEBI CHEBI:30769
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid
Note relative au nom Anhydrous
Point de fusion 153,0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Beilstein 03, 556
Merck Index 15, 2325
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :750 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool et l’éther, peu soluble dans l’éther diéthylique, insoluble dans le benzène et le chloroforme
Poids de la formule 192.13
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Quantité 25kg
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Tambour en fibre
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric acid anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.