Learn More
Acide citrique, anhydre, ACS, 99,5 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328098 2kg 2kg
11308098 100 g 100g
11318098 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11328098 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036664.A3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.76€
    156.65€ / 2kg
    Économisez 35.11€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
L’acide citrique est l’acide organique et l’agent de contrôle du pH les plus couramment utilisés dans les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les applications techniques. Utilisé dans les préparations pharmaceutiques, en particulier dans les comprimés effervescents. Il est utilisé comme fumigant.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Water softener, metal cleaner, soap and synthetic detergent builder, general sequestering agent, in electrodeposition of metals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-92-9
Formule moléculaire C6H8O7
Poids moléculaire (g/mol) 192.12
Numéro MDL MFCD00011669
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
CID PubChem 311
ChEBI CHEBI:30769
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric Acid
Note relative au nom For analysis ACS
Point de fusion 153°C à 154°C
Densité 1,665 g/ml
Quantité 2kg
Forme physique Cristalline
Plage de pourcentage du dosage >99.5+%
Sensibilité Hygroscopique
Beilstein 782061
Informations sur la solubilité It is very soluble in water,freely soluble in ethanol (96 %) and sparingly soluble in ether.
Poids de la formule 192.13
Qualité Réactif ACS