Learn More
Acide citrique anhydre (cristallin), Fisher BioReagents
Code produit 10193333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10193333 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10193333 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP339500
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Acide citrique anhydre
• Acide citrique anhydre
• Acide citrique anhydre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric Acid Anhydrous
pH 1,7
CAS 77-92-9
Point de fusion 153 °C
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Résidus d’allumage 0,02% max.
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Solide
Plage de pourcentage du dosage ≥99,5 %
Formule moléculaire C6H8O7
Numéro MDL MFCD00011669
Merck Index 15, 2325
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 192.12
CID PubChem 311
ChEBI CHEBI:30769
Poids de la formule 192.13
Pourcentage de pureté ≥ 99,5 %
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric Acid Anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.