Learn More
Acide citrique, anhydre, gravier, solstice
BIOPHARMA
Code produit 15640700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15640700 1kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15640700 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 038781KG
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Testé selon Ph. Eur., anhydre, particule
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric Acid
Note relative au nom Testé selon Ph. Eur.
CAS 77-92-9
Quantité 1kg
Limite d’explosion 8 % (65 °F)
Forme physique Anhydre
Formule moléculaire C6H8O7
Formule linéaire HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numéro MDL MFCD00011669
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 782061
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
Informations sur la solubilité Très légèrement soluble dans l’éther diéthylique, librement soluble dans l’alcool, soluble dans l’eau 383 g/L à 25 °C.
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 192.12
CID PubChem 311
ChEBI CHEBI:30769
Poids de la formule 192,12g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faresætning
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sikkerhedssætning
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.