Learn More
Acide citrique de qualité d’électrophorèse, 1 kg, MP Biomedicals
Code produit 11441562 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441562 1kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11441562 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04800681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    74.55€ / 1kg
    Économisez 3.75€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric Acid Electrophoresis Grade
CAS 77-92-9
Formule moléculaire C6H8O7
Numéro MDL MFCD00011669
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 192.12
CID PubChem 311
ChEBI CHEBI:30769
Quantité 1kg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric Acid Anhydrous, electrophoresis grade
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid