Learn More
Acide citrique, qualité d’électrophorèse, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466319 100 g 100g
15476319 500 g 500g
15486319 2kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15466319 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64322.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
L’acide citrique est un point de départ du cycle de Krebs et est un intermédiaire clé dans le métabolisme. Il a une activité anticoagulante ; en tant que chélateur de calcium, il forme des complexes qui perturbent la tendance du sang à s’accrocher. Il peut être utilisé pour ajuster le pH et comme agent de séquestration pour l’élimination des métaux traces.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide citrique est un point de départ du cycle de Krebs et est un intermédiaire clé dans le métabolisme. Il a une activité anticoagulante ; en tant que chélateur de calcium, il forme des complexes qui perturbent la tendance du sang à s’accrocher. Il peut être utilisé pour ajuster le pH et comme agent de séquestration pour l’élimination des métaux traces.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Également soluble dans l’alcool et le méthanol. Insoluble dans le chloroforme et le benzène.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-92-9
Formule moléculaire C6H8O7
Poids moléculaire (g/mol) 192.12
Numéro MDL MFCD00011669
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
CID PubChem 311
ChEBI CHEBI:30769
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid
pH 1,6
Point de fusion 153°C à 154°C
Couleur Blanc
Densité 1,665
Quantité 100 g
Odeur Inodore
Forme physique Poudre
Sensibilité Hygroscopique
Beilstein 782061
Merck Index 14,2326
Informations sur la solubilité Soluble in water. Also soluble in alcohol and methanol. Insoluble in chloroform and benzene.
Poids de la formule 192.13
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Électrophorèse