Learn More
Acide citrique monohydraté, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11348107 100 g 100g
11328107 500 g 500g
11338107 1kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11348107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022869.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 5949-29-1 | C6H10O8 | 210.138 g/mol
L’acide citrique monohydraté est utilisé dans la préparation du tampon citrate dans les plaquettes pour la microscopie intravitale. Il agit en tant qu’agent de contrôle du pH dans les aliments, les boissons et les applications pharmaceutiques. Il agit comme un chélateur du fer. Chez les animaux, il améliore l’utilisation du calcium nutritionnel. Il s’agit d’un composant tampon utile pour le démasquage des antigènes et des épitopes. Il sert également d’agent acidifiant, aromatisant et chélateur.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5949-29-1
Formule moléculaire C6H10O8
Poids moléculaire (g/mol) 210.138
Numéro MDL MFCD00149972
Clé InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
CID PubChem 22230
ChEBI CHEBI:31404
Nom IUPAC acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydraté
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid monohydrate
Couleur Blanc
Merck Index 14,2326
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and ether.
Poids de la formule 210.14 (192.13 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Densité 1,542 g/ml
Quantité 100 g
Odeur Inodore
Forme physique Poudre granulaire
Sensibilité Hygroscopique