Learn More
Acide citrique monohydraté, substance tampon, 99,5-102 %, Solstice
Description
Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Citric acid monohydrate |
| CAS | 5949-29-1 |
| Quantité | 25 kg |
| Formule moléculaire | C6H10O8 |
| Clé InChI | YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
| Nom IUPAC | Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique hydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.14 |