Learn More
Acide citrique monohydraté, Pour l'analyse ACS, 99 à 102 %, MP Biomedicals™
Code produit 11422812 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11422812 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11422812 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215251090
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid monohydrate
Note relative au nom Pour l’analyse ACS
CAS 5949-29-1
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 99 à 102 %
Formule moléculaire C6H10O8
Synonyme citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
Clé InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 210.138
CID PubChem 22230
ChEBI CHEBI:31404
Poids de la formule 210.14