Learn More
Acide citrique monohydrate, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Citric Acid Monohydrate |
| Note relative au nom | Testé selon Ph. Eur. |
| Quantité | 25kg |
| Point d’éclair | 173 °C (343,4 °F) |
| Formule linéaire | HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4018641 |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’acétate d’éthyle (5,28 g/100 g), l’acétate d’amyle (5,98 g/100 g), l’éther diéthylique (2,17 g/100 g), le méthanol (197 g/100 g), le chloroforme (0,007 g/100 g) |
| Poids de la formule | 210,14g/mol |