Learn More
Acide citrique monohydrate, Solstice
Code produit 16695813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2,5 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16695813 5 kg 5kg
16685813 500 g 500g
16655813 1 kg 1kg
16665813 2,5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16695813 Fournisseur Fluka Code fournisseur 33114H5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.00€
    290.53€ / 5kg
    Économisez 29.47€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Certifié pur, réactif ACS, pharmacopée ISO, Reag. Ph. européenne, substance tampon, 99,5-102 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5949-29-1
Formule moléculaire C6H10O8
Poids moléculaire (g/mol) 210.14
Clé InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 22230
ChEBI CHEBI:31404
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique hydraté
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Aspect Conformité
Pourcentage de pureté 99,5 à 102,0 %
Qualité ACS
Quantité 5 kg
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Cristalline