Learn More
Acide citrique monohydraté, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16514274 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16514274 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16514274 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 464541000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid monohydrate
CAS 5949-29-1
Point de fusion 135,0°C à 152,0°C
Quantité 100 g
Point d’éclair 174°C
Formule moléculaire C6H10O8
Formule linéaire HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 676 g/L (25°C). Other solubilities: 2.17 g/100 g ether - 0.007 g/100 g chloroform, 15.43 g/100 g amyl alcohol - 5.98 g/100 g amyl acetate, 5.28 g/100 g ethyl acetate - 197 g/100 g methanol, 62.8 g/100 g propanol
Clé InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 210.14
Poids de la formule 210.15
Qualité HPLC