Learn More
Acide citrique monohydraté, Mikromol™
Code produit 17912626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17912626 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17912626 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0575.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
monohydrate d'acide citrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid monohydrate
CAS 5949-29-1
Noms d’analytes ou de composants Citric acid monohydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H8 O7 . H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Citric Acid Monohydrate, 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 210.14
Quantité 500 mg
Poids de la formule 210,0376 g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric Acid Monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.