Learn More
Acide citrique monohydrate, TraceSELECT™, ≥99,9998 % (base métallique), Solstice
Code produit 15687510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15687510 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15687510 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 94068100G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-04-2027
Ajouter au panier
TraceSELECT™, ≥ 99,9998 % (pureté du métal)
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation de l’échantillon pour l’analyse des traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos TraceSELECT produits Ultra pour l’analyse ultra-trace à des niveaux ppb et même ppt sont produits par distillation sub-bouillante
  • Les acides, bases et sels de la TraceSELECT série ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la gamme des traces PPB (μG/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid monohydrate
pH 1,8 (à 50,00 g/L 20 °C)
CAS 5949-29-1
Point de fusion ∼135 °C à 152 °C
Couleur Blanc
Densité ∽ °1,54 g/cm3 à 20C
Quantité 100 g
Point d’éclair 173 °C (343,4 °F)
Odeur Inodore
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Cristalline
Formule moléculaire C6H10O8
Formule linéaire HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Numéro MDL MFCD00149972
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4018641
Synonyme citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
Clé InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 210.138
CID PubChem 22230
ChEBI CHEBI:31404
Poids de la formule 210,14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,9998 % (base métaux)
Qualité TraceSELECT
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric acid monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate