Learn More
Acide citrique monohydrate, TRC
Code produit 30133597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133597 50 g 50g
30011406 10 g 10g
30011048 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133597 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC52105850G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5949-29-1
Formule moléculaire C6 H8 O7 . H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 210.14
Synonyme 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate (9CI), Citric acid, monohydrate (8CI), 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid hydrate (1:1), 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate, Citronsyra Mono E 33-8-80MLT
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydrate
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid monohydrate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Poids de la formule 210.0376
Pourcentage de pureté >95%
Quantité 50 g