Learn More
Acide citrique, sel monosodique, 99 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-93283 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10072960
Marque: Thermo Scientific Acros 215331000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18996-35-5 | C6H7NaO7 | 214.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18996-35-5
Formule moléculaire C6H7NaO7
Poids moléculaire (g/mol) 214.11
Numéro MDL MFCD00013067
Clé InChI SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
CID PubChem 131675399
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydrogène moléculaire ; sodium
SMILES [HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid, monosodium salt
Note relative au nom 99%
Point de fusion 209.0°C to 215.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2Na
Quantité 100 g
Beilstein 03, 563
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble
Poids de la formule 214.11
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline