Learn More
Solution d’acide citrique, 50 % en poids, réactif Biotech, J.T. Baker™
Code produit 15557824 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
19 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
19L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15557824 19 L Flacon poly 19L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15557824 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 034107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1645.43€
    1221.77€ / 19L
    Économisez 423.66€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-03-2027
Produit selon les directives BPF, mais pour lequel il n’y a pas de compendium USP / NF pour le produit
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric Acid Solution
CAS 7664-41-7
Formule moléculaire H3N
Numéro MDL MFCD00011418
Clé InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES N
Nom IUPAC ammoniac
Poids moléculaire (g/mol) 17.03
Poids de la formule 192.12
Pourcentage de pureté 50%
Qualité Réactif Biotech
Quantité 19 L
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1 L = 1,24 kg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric Acid Solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid