Learn More
Acide citrique, sel trisodique dihydraté, pour HPLC, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Citric acid, trisodium salt dihydrate |
| CAS | 4-3-6132 |
| Point de fusion | >300.0°C |
| Formule moléculaire | C6H5Na3O7·2H2O |
| Formule linéaire | NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2 H2O |
| Merck Index | 15, 8737 |
| Informations sur la solubilité | Solubility aq. soln.: 720 g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 294.09 |
| Poids de la formule | 294.09 |
| Qualité | HPLC |
| Afficher plus |