Learn More
Acide citrique, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Code produit 15577774 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2,5kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15577774 2,5kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15577774 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 011905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.75€
    492.80€ / 2.5kg
    Économisez 92.95€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-05-2027
Identifiants chimiques
CAS 5949-29-1
Formule moléculaire C6H10O8
Poids moléculaire (g/mol) 210.138
Clé InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
CID PubChem 22230
ChEBI CHEBI:31404
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydrate
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric Acid
Poids de la formule 210.14
Qualité FCC / USP
Quantité 2,5kg
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1 L = 1,54 kg
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric Acid Monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monohydrate