Learn More
Acide citrique U.S.P. Granulaire, Macron Fine Chemicals™
Code produit 15557854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2,5kg
Conditionnement:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15557854 2,5kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15557854 Fournisseur Avantor Macron Code fournisseur 061606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.18€
    327.38€ / 2.5kg
    Économisez 68.80€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-07-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric Acid
Note relative au nom Monohydrate
CAS 5949-29-1
Quantité 2,5kg
Conditionnement Polyéthylène
Forme physique Granulaire
Formule moléculaire C6H10O8
Synonyme citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
Clé InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Nom IUPAC acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 210.138
CID PubChem 22230
ChEBI CHEBI:31404
Poids de la formule 210.14
Qualité USP
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric Acid Monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monohydrate