Learn More
Citronellal, 93 %, pract., Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Citronellal |
| Note relative au nom | pract., 93% |
| Couleur | Jaune |
| Densité | 0.8600g/mL |
| Point d’ébullition | 206°C to 208°C |
| Point d’éclair | 78°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 91% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (CH3)2CCHCH2CH2CH(CH3)CH2CHO |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Citronellal
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.