Learn More
Citronellol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-93334 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 10714601
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 106-22-9 | C10H20O | 156.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-22-9
Formule moléculaire C10H20O
Poids moléculaire (g/mol) 156.27
Numéro MDL MFCD00002935
Clé InChI QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol
CID PubChem 8842
ChEBI CHEBI:50462
Nom IUPAC 3,7-diméthyloct-6-én-1-ol
SMILES CC(CCC=C(C)C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Citronellol
Note relative au nom 95%
Couleur Incolore
Densité 0.8540g/mL
Point d’ébullition 222.0°C
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4550 to 1.4580
Quantité 5 mL
Beilstein 01, 451
Merck Index 15, 2329
Gravité spécifique 0.854
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 156.27
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citronellol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.