Learn More
Acétate de citronellyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7024708
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11438707
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19872.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 150-84-5 | C12H22O2 | 198.306 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-84-5
Formule moléculaire C12H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.306
Numéro MDL MFCD00015039
Clé InChI JOZKFWLRHCDGJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citronellyl acetate, citronellol acetate, 3,7-dimethyl-6-octen-1-yl acetate, 3,7-dimethyloct-6-en-1-yl acetate, 1-acetoxy-3,7-dimethyloct-6-ene, acetic acid, citronellyl ester, natural rhodinol, acetylated, citronellyl ethanoate, b-citronellyl acetate, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate
CID PubChem 9017
ChEBI CHEBI:70478
Nom IUPAC Acétate de 3,7-diméthyloct-6-ényle
SMILES CC(CCC=C(C)C)CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Citronellyl acetate
Densité 0.89
Point d’ébullition 240°C
Point d’éclair 98°C (208°F)
Indice de réfraction 1.4434
Quantité 25 g
Poids de la formule 198.3
Pourcentage de pureté 96%