Learn More
Tocris Bioscience™ CL 316243 disodium salt
GREENER_CHOICE
Code produit. 18054502
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18054502
Marque: Tocris Bioscience™ 1499/10
Highly selective β3 agonist
Potent and highly selective β3-adrenoceptor agonist (EC50 = 3 nM); > 10000-fold selective over β1 and β2 receptors. Increases brown adipose tissue thermogenesis and metabolic rate, and decreases blood insulin and glucose levels following oral administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151126-84-0
Formule moléculaire C20H18ClNNaO7-
Spécification
Nom chimique ou matériau CL 316243 disodium salt
Quantité 10 mg
Poids de la formule 465.8
Pureté >96%
Poids moléculaire 442.804