Learn More
Thermo Scientific™ Film (film à rayons X) CL-XPosure™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 x 7 po (12,5 x 17,5 cm)
8 x 10 po (20 x 25 cm)
Conditionnement:
50 feuilles
Description
Le film Thermo Scientific™ CL-XPosure est un film radiographique bleu clair à un prix abordable, conçu spécialement pour la détection et la documentation de transferts Western ECL et d’autres méthodes de dosage des protéines chimiluminescentes ou des acides nucléiques.
Thermo Scientific Pierce Film CL-XPosuredétection des isotopes S35, P32, C14détection de la chemiluminescencehaute sensibilité, très bon contraste et vitesse moyennecouleur bleulongueur x largeur 20cm x 25cmLe lot de 50
Spécification
Spécification
| Formule | Film d’autoradiographie à fond bleu, émulsion d’argent, à deux côtés |
| Suffisant pour | 50 utilisations |
| Quantité | 50 feuilles |
| Dimensions (LxW) | 8 x 10 po (20 x 25 cm) |