Learn More
Thermo Scientific™ Film (film à rayons X) CL-XPosure™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeschreibung
Le film Thermo Scientific™ CL-XPosure est un film radiographique bleu clair à un prix abordable, conçu spécialement pour la détection et la documentation de transferts Western ECL et d’autres méthodes de dosage des protéines chimiluminescentes ou des acides nucléiques.
Le film CL-XPosure constitue un excellent film photographique à utiliser avec des substrats chimiluminescents amplifiés (ECL) pour la péroxydase de raifort (HRP) ou la phosphatase alcaline (AP). Des tailles pratiques sont proposées pour les transferts Western de protéines, les cassettes de film standard et les équipements de développement de films. Le film d’autoradiographie est également performant pour les méthodes de détection chimiluminescente ou isotopique d’ADN et d’ARN, notamment les transferts Southern et Northern et les tests de retard sur gel (EMSA). La qualité et le prix de ce film en font un choix intelligent pour les applications de recherche en sciences de la vie.
Points clés :
Haute performance – tout aussi sensible que les autres films d’autoradiographie disponibles dans le commerce
Abordable – coût jusqu’à 75 % inférieur à celui des autres marques de films radiographiques de qualité comparable
Pratique – disponible en cinq tailles de feuille dans des emballages contenant 50 ou 100 feuilles non intercalées
Parfaite compatibilité – validé pour une utilisation avec les substrats chimiluminescents Thermo Scientific SuperSignal et le substrat chimiluminescent Thermo Scientific Pierce ECL
Informations de commande :
Disponible dans les tailles de feuille 5 × 7 po, 7 × 9,5 po, 9,5 × 11 po ou 14 × 17 po
Spezifikation
Spezifikation
| Formule | Film d’autoradiographie à fond bleu, émulsion d’argent, à deux côtés |
| Suffisant pour | 50 utilisations |
| Quantité | 50 feuilles |
| Dimensions (LxW) | 5 x 7 po (12,5 x 17,5 cm) |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.