Learn More
Tocris Bioscience™ Cladribine
GREENER_CHOICE
Code produit. 18705546
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18705546
Marque: Tocris Bioscience™ 5292/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Deoxyadenosine analog; pro-apoptotic
Cladribine is an adenosine deaminase (ADA)-resistant analog of deoxyadenosine. Exhibits anti-leukemic activity; Inhibits cell growth of lymphoid and myeloid neoplasm (IC50 = 20 - 87 nM). Pro-apoptotic; induces DNA double-strand breaks. Also inhibits ribonuclease reductase (IC50 = 0.11 - 0.28 μM). Displays activity in vitro and in vivo. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pureté >99%
Quantité 10 mg
Type de produit Cladribine
Poids moléculaire 285.69
Inhibiteurs Cladribine
Usage exclusivement réservé à la recherche