missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Cladribine

Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Description
Cladribine is an adenosine deaminase (ADA)-resistant analog of deoxyadenosine. Exhibits anti-leukemic activity; Inhibits cell growth of lymphoid and myeloid neoplasm (IC50 = 20 - 87 nM). Pro-apoptotic; induces DNA double-strand breaks. Also inhibits ribonuclease reductase (IC50 = 0.11 - 0.28 μM). Displays activity in vitro and in vivo. Orally bioavailable.
Spécification
Spécification
| Pureté | >99% |
| Quantité | 10 mg |
| Type de produit | Cladribine |
| Poids moléculaire | 285.69 |
| Inhibiteurs | Cladribine |
Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu